missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl (-)-Shikimate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (-)-Shikimate |
| CAS | 40983-58-2 |
| Molekylær formel | C8 H12 O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2,5-7,9-11H,3H2,1H3/t5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1 |
| IUPAC navn | methyl (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.0685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?