Få mere at vide
Methylsalicylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459070
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459070 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459070 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1063.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Analyt- eller komponentnavne Salicylic acid methyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COC(=O)c1ccccc1O
IUPAC navn Methyl 2-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 152,0473 g/mol