Få mere at vide
Methyl Salicylate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Salicylate-d3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 155.0662 |