missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methylsalicylat Beta-D-O-Glucuronid Triacetat Methylester, TRC

Artikelnummer. 30471860
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471860 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32659025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Salicylate beta-D-O-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
CAS 101231-54-3
Molekylær formel C21H24O12
Mængde 25 mg
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Triacetate Ester, O-carboxyphenyl beta-D-Glucopyranosiduronic alphacid Triacetate Dimethyl Ester.
InChI formel InChI=1S/C21H24O12/c1-10(22)29-15-16(30-11(2)23)18(31-12(3)24)21(33-17(15)20(26)28-5)32-14-9-7-6-8-13(14)19(25)27-4/h6-9,15-18,21H,1-5H3/t15-,16-,17-,18+,21+/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)OC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2-methoxycarbonylphenoxy)oxan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 468.41
Formel vægt 468.1268
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.