Få mere at vide
Methyl Salicylate Beta-D-O-Glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Salicylate beta-D-O-Glucuronide Methyl Ester |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O9/c1-21-13(19)7-5-3-4-6-8(7)23-15-11(18)9(16)10(17)12(24-15)14(20)22-2/h3-6,9-12,15-18H,1-2H3/t9-,10-,11+,12-,15+/m0/s1 |
| Formel vægt | 342.0951 |