Få mere at vide
Methyl(S)-pyroglutamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (S)-Pyroglutamate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 143.0582 |