Få mere at vide
Methyl(S)-pyroglutamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (S)-Pyroglutamate |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 143.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?