missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl (S)-N-Tritylaziridine-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30480731
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480731 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331300100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (S)-N-Tritylaziridine-2-carboxylate
CAS 75154-68-6
Molekylær formel C23H21NO2
Mængde 100 g
Synonym (2S)-1-(Triphenylmethyl)-2-aziridinecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn methyl (2S)-1-tritylaziridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 343.42
Formel vægt 343.1572
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.