Få mere at vide
Methyl (S)-N-Tritylaziridine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (S)-N-Tritylaziridine-2-carboxylate |
| CAS | 75154-68-6 |
| Molekylær formel | C23H21NO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2S)-1-(Triphenylmethyl)-2-aziridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21NO2/c1-26-22(25)21-17-24(21)23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21H,17H2,1H3/t21-,24?/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1CN1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-1-tritylaziridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.42 |
| Formel vægt | 343.1572 |