Få mere at vide
Methyl (S)-(-)-lactate, 97%
Artikelnummer. 11405937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405937 25 g 25g
11418800 5 g 5g
11415937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24468.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27871-49-4 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Det bruges i den farmaceutiske industri, landbrugsområder og bruges også som opløsningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges
i den farmaceutiske industri, landbrugsområder og bruges også som opløsningsmiddel.
Opløselighed
blandbar. Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27871-49-4
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00064265
InChI nøgle LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Synonym methyl s---lactate, methyl l-lactate, s-methyl lactate, --methyl l-lactate, s-lactic acid methyl ester, methyl 2s-2-hydroxypropanoate, --methyl lactate, methyl s-2-hydroxypropionate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, 2s, --lactic acid methyl ester
PubChem CID 94386
ChEBI CHEBI:83222
IUPAC navn methyl (2S)-2-hydroxypropanoat
SMIL COC(=O)[C@H](C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (S)-(-)-lactate
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 1.092
Kogepunkt 135°C to 138°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Brydningsindeks 1.414
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1720587
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible. Hydrolyzes in water.
Optisk rotation −8.2° (Neat)
Formel vægt 104.11
Procent renhed 97%