missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl ((S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate, TRC

Artikelnummer. 30484016
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484016 100 mg
30467361 250 mg
30469134 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484016 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM322015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 930280-44-7
Molekylær formel C18H28N2O3
Molekylvægt (g/mol) 320.43
Synonym N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamic Acid Methyl Ester, Carbamic acid, N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]-, methyl ester, Methyl N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate, N-[(2S)-4-Methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamic Acid Methyl Ester, Carbamic acid, N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]-, methyl ester, Methyl N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate
IUPAC navn methyl N-[(2S)-4-methyl-2-[2-oxo-2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethyl]pentyl]carbamate
SMIL COC(=O)NC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)N[C@@H](C)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl ((S)-4-Methyl-2-(2-oxo-2-(((S)-1-phenylethyl)amino)ethyl)pentyl)carbamate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H28N2O3/c1-13(2)10-15(12-19-18(22)23-4)11-17(21)20-14(3)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,13-15H,10-12H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-,15-/m0/s1
Formel vægt 320.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.