Få mere at vide
Methyl(S)-(+)-3-hydroxybutyrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (S)-3-Hydroxybutanoate |
| CAS | 53562-86-0 |
| Molekylær formel | C5 H10 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3S)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(S)-, (+)-(3S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (S)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (S)-3-Hydroxybutyric acid methy |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)C[C@H](C)O |
| IUPAC navn | methyl (3S)-3-hydroxybutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.131 |
| Formel vægt | 118.063 |