Få mere at vide
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10387701 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10387701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 343860010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Navn note 99%
CAS 53562-86-0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0550g/mL
Kogepunkt 63 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H10O3
Brydningsindeks 1,4190 til 1,422
MDL nummer MFCD00064461
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.055
Specifik rotationstilstand +21,5° (20 °C c=rent)
Specifik rotation +21.5
Synonym methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
InChI nøgle LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC(=O)CC(C)O
IUPAC navn methyl (3S)-3-hydroxybutanoat
Molekylvægt (g/mol) 118.13
PubChem CID 6950307
Formel vægt 118.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske