Få mere at vide
Methyl(S)-(+)-3-hydroxybutyrat, 98%
Artikelnummer. 11384376
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384376 25 g 25g
11364376 1 g 1g
11374376 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19996.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 53562-86-0 | C5H10O3 | 118,13 g/mol
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrat tjener som et optisk aktivt udgangsmateriale, der anvendes i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af (-)-methylelenolat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrat tjener som et optisk aktivt udgangsmateriale, der anvendes i organisk syntese. Det bruges også til fremstilling af (-)-methylelenolat.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53562-86-0
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
MDL nummer MFCD00064461
InChI nøgle LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
PubChem CID 6950307
IUPAC navn methyl (3S)-3-hydroxybutanoat
SMIL COC(=O)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Tæthed 1.055
Kogepunkt 56 °C til 58 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.422
Mængde 25 g
Beilstein 1720583
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol. Ublandelig med vand.
Optisk rotation +48,5° (c=1,3 i chloroform)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 98%