Få mere at vide
Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10127420 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10127420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Navn note 99%
CAS 36615-45-9
Farve Colorless
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H12O3
Brydningsindeks 1.5180 to 1.52
MDL nummer MFCD00221509
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand − 44.20 (21.00°C c=3,1,2−dichloroeth)
Specifik rotation -44.2
Synonym s-methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl 3s-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, methyl s-3-hydroxy-3-phenylpropionate, methyl s---3-hydroxy-3-phenylpropionate, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, methylester, bs
InChI nøgle VZHHCQFCDCJKIX-VIFPVBQESA-N
SMIL COC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)O
IUPAC navn methyl (3S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 180.2
PubChem CID 6993014
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Viscous Liquid