Få mere at vide
Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (S)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate |
| Navn note | 99% |
| CAS | 36615-45-9 |
| Farve | Colorless |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C10H12O3 |
| Brydningsindeks | 1.5180 to 1.52 |
| MDL nummer | MFCD00221509 |
| Vis mere |