Få mere at vide
Methyl(S)-(+)-2-oxopyrrolidin-5-carboxylat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.226 g/mL |
| Kogepunkt | 90 °C (0,3 mmHg) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.486 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 143.14 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Væske |