Få mere at vide
Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447016 5 g 5g
15437016 1 g 1g
15457016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62091.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108963-96-8 | C11H17NO5 | 243.259 g/mol
Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat i medicin, apotek, kosmetik og industrielle, kunstige smags- og duftstoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidin
-2-carboxylat i medicin, apotek, kosmetik og industrielle, kunstige smags- og duftstoffer
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108963-96-8
Molekylær formel C11H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 243.259
MDL nummer MFCD06809720
InChI nøgle FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-pyroglutamic acid methyl ester, boc-pyr-ome, s-1-tert-butyl 2-methyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl l-n-boc-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl boc-l-pyroglutamate, s-5-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pglu-ome, pubchem12135
PubChem CID 10868485
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl-(2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane.
Optisk rotation −32° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vægt 243.26
Procent renhed 98%