missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate, Mikromol™

Artikelnummer. 30051976
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051976 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0540.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate
CAS 63547-25-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate, Modafinil Imp. C (EP), Modafinil Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H16O3S/c1-19-15(17)12-20(18)16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,16H,12H2,1H3
SMIL COC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn methyl 2-benzhydrylsulfinylacetate
Molekylvægt (g/mol) 288.36
Mængde 50 mg
Formel vægt 288.082 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.