missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid (Desmethylmetrifonate), Mikromol™
Beskrivelse
Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid (Desmethylmetrifonate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylmetrifonate |
| CAS | 684-31-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desmethylmetrifonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H6 Cl3 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, monomethyl ester, Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, methyl ester (7CI), Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, monomethyl ester (8CI,9CI), Demethyltrichlorfon, Demethyltrichlorphon, Desmethyltrichlorphone, Monomethyltrichlorphon, O-Methyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate, Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6Cl3O4P/c1-10-11(8,9)2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | COP(=O)(O)C(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | methoxy-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphinic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?