Få mere at vide
Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid (Desmethylmetrifonate), Mikromol™
Artikelnummer. 30049950
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049950 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049950 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3417.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid (Desmethylmetrifonate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desmethylmetrifonate
CAS 684-31-1
Analyt- eller komponentnavne Desmethylmetrifonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H6 Cl3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phosphonic acid, P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, monomethyl ester, Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, methyl ester (7CI), Phosphonic acid, (2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-, monomethyl ester (8CI,9CI), Demethyltrichlorfon, Demethyltrichlorphon, Desmethyltrichlorphone, Monomethyltrichlorphon, O-Methyl-2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate, Methyl (RS)-(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate Acid
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl3O4P/c1-10-11(8,9)2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3,(H,8,9)
SMIL COP(=O)(O)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn methoxy-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphinic acid
Molekylvægt (g/mol) 243.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 241.9069 g/mol