Få mere at vide
Methylrød, TRC
Artikelnummer. 30469087
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469087 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30469087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3330651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl red
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15 H15 N3 O2
Mængde 1 g
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 269.3
Formel vægt 269.1164