Få mere at vide
Methyl rød
Beskrivelse
Bakteriestammer isoleret fra farvestofforurenet slam affarvede et giftigt azofarvestof, nemlig methylrødt (MR). Methylrød bruges i methylrød-testen (MR-test), der bruges til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved hjælp af mekanismer med blandet syrefermentering af glucose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bakteriestammer isoleret fra farvestofforurenet slam affarvede et giftigt azofarvestof, nemlig methylrødt (MR). Methylrød bruges i methylrød-testen (MR-test), der bruges til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved hjælp af mekanismer
med blandet syrefermentering af glucose.
Opløselighed
Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Red |
| Smeltepunkt | 179 °C til 182 °C |
| CAS | 493-52-7 |
| Molekylær formel | C15H15N3O2 |
| MDL nummer | MFCD00002425 |
| Beilstein | 750102 |
| Merck Index | 14,6119 |
| Synonym | C.I. 13020 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vandig opløsning. Opløselig i ethanol. |
| InChI nøgle | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |