Få mere at vide
Methylrød opløsning, Solstice
Artikelnummer. 15653860
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15653860 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15653860 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32941100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.00 DKK
    468.49 DKK / 100ml
    Spare 99.51 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Syre-base indikator
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red Solution
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
MDL nummer MFCD00002425
FN nummer 1170
Beilstein 1843037
Mængde 100 mL
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 269.304
PubChem CID 10303
Formel vægt 269,3 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Red solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol