Få mere at vide
Methylrød opløsning, EP-kvalitet, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494699 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494699 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11494699 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 1055102
 Begrænset vare
På lager
Bliver rød i sure opløsninger og bruges i MR-testen til at identificere tilstedeværelsen af bakterier. Methylrød opløsning, EP-kvalitet, Reagecon™ er en brugsklar opløsning med 50 mg methylrødt pr. 100 ml. Den er fremstillet efter Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) og udarbejdet i en ISO 9001 anlæg.
Methylrød er et azofarvestof, der er en pH-indikator, der skifter farve i nærværelse af sure opløsninger (rød i pH< 4,4, gul i pH> 6.2, orange imellem). Det bruges især i MR-testen til at identificere enteriske bakterier, der producerer stabile syrer under glukosemetabolisme (fermentering).
  • Fremstillet ved at blande 50 g methylrødt i en blanding af 1,86 mL 0,1 M natriumhydroxid og 50 mL ethanol og fortyndet til 100 mL med vand
  • Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
  • Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
  • Klar til brug reagens eliminerer tid og arbejde med at forberede præcise volumetriske opløsninger
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
CAS 493-52-7, 1310-73-2, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration 50 mg methylrød pr. 100 ml
Molekylær formel C15H15N3O2
Synonym C.I. Acid Red 2, 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
Formel vægt 269,3 g/mol
Grad Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Emballage Temperament tydeligt
Analysecertifikat Ja
pH-farveændringer Rød: pH <4,4
Gul: pH >6,2
Orange: pH 4,4 – 6,2
Opløsningsmiddel eller Matrix Natriumhydroxid, alkohol og vand
Farveindeks nr. 13020
Farve Rød
Mængde 100 ml
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • METHYL RED SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol