Få mere at vide
Methyl Red, Solution 0.01%, Pure, Spirit Soluble, C.I 13020, Indicator Grade, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| MDL nummer | 2425 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl red 0.01% solution, contains methylated spirit
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide