Få mere at vide
Methyl Red Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Red Sodium Salt |
| CAS | 845-10-3 |
| Molekylær formel | C15H15N3NaO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | C.I. Acid Red 2, Sodium Salt, Methyl Red Sodium Salt, o-Methyl Red Sodium Salt, 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]-benzoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.29 |
| Formel vægt | 291.0984 |