Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, natriumsalt, indikator, ren
Artikelnummer. 10296000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10296000
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845-10-3
Molekylær formel C15H14N3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 291.286
MDL nummer MFCD00002426
InChI nøgle GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
IUPAC navn natrium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red, sodium salt
Navn note pure
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 291.27
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Farveindeks nr. 13020
Farve Beige eller hvid til gul
Mængde 100 g
Fysisk form Flager