Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, natriumsalt, indikator, ren
Artikelnummer. 10025973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10025973 500 g Glasflaske 500g
10651365 25 g Glasflaske 25g
10296000 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10025973 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151415000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845-10-3
Molekylær formel C15H14N3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 291.286
MDL nummer MFCD00002426
InChI nøgle GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
PubChem CID 4465632
IUPAC navn natrium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red, sodium salt
Navn note pure
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 291.27
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Farveindeks nr. 13020
Farve Beige eller hvid til gul
Mængde 500 g
Fysisk form Flager