Få mere at vide
Methyl red sodium salt, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442882 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11442882 25 g
1 options
Artikelnummer. 11442882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215254725
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl red sodium salt
Navn note For ACS analysis
CAS 845-10-3
Molekylær formel C15H14N3NaO2
Synonym 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid sodium salt
InChI nøgle GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat
Molekylvægt (g/mol) 291.286
PubChem CID 4465632
Formel vægt 291.3
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver