Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl red sodium salt |
| Navn note | For ACS analysis |
| CAS | 845-10-3 |
| Molekylær formel | C15H14N3NaO2 |
| Synonym | 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid sodium salt |
| InChI nøgle | GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC navn | natrium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.286 |
| PubChem CID | 4465632 |
| Vis mere |