Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrødt natriumsalt, ACS
Artikelnummer. 11394177
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394177 100 g 100g
11384177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394177 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036667.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Methylrødt natriumsalt bruges som en pH-indikator. I mikrobiologi bruges det til at lave agarplader i bakteriologi. Yderligere bruges det som farvestof og finder også anvendelse i mundskyl, tandpasta og kosmetik. Det bruges også som raketdrivmiddel. Ud over dette bruges det til fremstilling af reversibel farvning til hurtig påvisning af farvede celler i hver prøve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845-10-3
Molekylær formel C15H14N3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 291.286
MDL nummer MFCD00002426
InChI nøgle GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid sodium salt
PubChem CID 4465632
IUPAC navn natrium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 291.29
Grad ACS
Farve Brun til rød
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk