Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrødt natriumsalt
Artikelnummer. 11438047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438047 25 g 25g
11448047 100 g 100g
11458047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438047 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17455.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 845-10-3 | C15H14N3NaO2 | 291.286 g/mol
Methylrødt er et indikatorfarvestof, der bliver rødt i sure opløsninger. Det er en pH-indikator, der bliver rød under pH 4,4, gul over pH 6,2 og orange mellem disse værdier. Det bruges i mikrobiologi i Voges-Proskauer testen til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer gennem blandet syrefermentering af glukose. Methylrøde positive bakterier omfatter Proteus vulgaris og Escherichia coli. Methylrøde negative bakterier omfatter Enterobacter aerogenes og Serratia marcescens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylrød er et indikatorfarvestof, der bliver rødt i sure opløsninger. Det er en pH-indikator, der bliver rød under pH 4,4, gul over pH 6,2 og orange mellem disse værdier. Det bruges i mikrobiologi i Voges-Proskauer testen til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer gennem blandet syrefermentering af glukose. Methylrøde positive bakterier omfatter Proteus vulgaris og Escherichia coli. Methylrøde negative bakterier omfatter Enterobacter aerogenes og Serratia marcescens.
Opløselighed Opløseligt i vand (800
mg/ml ved 25 C) og °let opløseligt i ethanol ved (25 C).°
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Reaktiv med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845-10-3
Molekylær formel C15H14N3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 291.286
MDL nummer MFCD00002426
InChI nøgle GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 13020; Methyl Red, water soluble
PubChem CID 4465632
IUPAC navn natrium;2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoat
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red sodium salt
Beilstein 4065488
Opløselighedsinformation Soluble in water (800mg/ml at 25°C),and slightly soluble in ethanol at (25°C).
Formel vægt 291.29
Mængde 25 g