Få mere at vide
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10375710
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073323 Shop alle Fisher Chemical produkter
5 g, 5g
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Artikelnummer. 10375710
Brand: Fisher Chemical M/5170/44
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer 2425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 178°C
Formel vægt 269.3g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Red
Mængde 5 g
Fysisk form Solid
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™ >