Få mere at vide
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10685112 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10685112 10 g 10g
10518630 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685112 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/5150/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer 2425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 178°C
Formel vægt 269.3g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Red
Mængde 10 g
Fysisk form Solid