Få mere at vide
Methyl Red, Pure, Solution 0.025%, Indicator Grade, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| MDL nummer | 2425 |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl red, pure, solution 0.025%
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H371-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Methyl red