Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, ren, indikator
Artikelnummer. 10115210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10115210
Brand: Thermo Scientific Chemicals 264441000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Methyl Red, C15H15N3O2, CAS Number-493-52-7, Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020, 25g, 269.3, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. | CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 178.0°C to 182.0°C
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Opløselighedsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 269.3
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 650 min. (430nm, in buffer)
Visuel overgangsinterval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Farve Rød
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver