Få mere at vide
Methylrød indikator, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15633830
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15633830 25 g Glasflaske 25g
15623830 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15633830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3265425G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 DKK
    388.02 DKK / 25g
    Spare 81.98 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Reag. Ph. Eur., syre-base indikator
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 179 °C til 182 °C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Emballage Glasflaske
Egnethed Opfylder følsomhed
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Visuel overgangsinterval 4.4 til 6.0
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 750102
Tæthed 0,989 g/cm3
Farve Violet
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 269,3 g/mol