Få mere at vide
Methyl rød indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623830
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15623830 100 g Glasflaske 100g
15633830 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15623830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 32654100G
Request Bulk or Custom Format
Reag. Ph. Eur., syre-base indikator
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 750102
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 269.3g/mol
Emballage Glasflaske
Egnethed Complies for sensitivity
Visuel overgangsinterval 4.4 to 6.0
Tæthed 0.989g/cm3
Farve Violet
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver