Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrødt hydrochlorid, ACS-reagens
Artikelnummer. 10206011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10206011 25 g Glasflaske 25g
10479091 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206011 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 339320250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63451-28-5
Molekylær formel C15H16ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 305.762
MDL nummer MFCD00012614
InChI nøgle ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020
PubChem CID 113227
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre;hydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red hydrochloride
Klarhed Passes Test
Lineær formel (CH3)2NC6H4NNC6H4COOH·HCl
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 305.76
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Farve Sort til blå
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver