Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrødt hydrochlorid, ACS
Artikelnummer. 11314187
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314187 25 g 25g
11304187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314187 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036668.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63451-28-5
Molekylær formel C15H16ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 305.762
MDL nummer MFCD00012614
InChI nøgle ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
PubChem CID 113227
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre;hydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red hydrochloride
Smeltepunkt 175°C (decomposition)
Formel vægt 305.77
Grad ACS
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk