Få mere at vide
Methylrød, til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492872 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492872 100 g -
11482872 25 g -
11402882 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492872 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215254580
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl red
Navn note Til ACS-analyse
Farve Rød
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 269.3