Få mere at vide
Methyl Red (C.I. 13020), Supelco™
Artikelnummer. 15834770
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15834770 25 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15834770 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1060760025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 178°C to 182°C
CAS 493-52-7
MDL nummer MFCD00002425
Synonym Methyl red (C.I. 13020), 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Methyl red (C.I. 13020)
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 269.3