Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Red |
| Smeltepunkt | 178,0 °C til 182,0 °C |
| Navn note | Pure |
| Klarhed | Bestå test |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
| Visuel overgangsinterval | fra pH 4,2 (lyserød) til pH 6,2 (gul) |
| Beilstein | 16, 329 |
| Merck Index | 15, 6192 |
| Vis mere |