Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, ACS-reagens
Artikelnummer. 10340384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10340384
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 178.0°C to 182.0°C
Navn note Pure
Klarhed Passes Test
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Opløselighedsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 269.3
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Farve Lilla til rød
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver