Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, ACS-reagens
Artikelnummer. 10311501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311501 10 g Glasflaske 10g
10482971 25 g Glasflaske 25g
10340384 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311501 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 423970100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 DKK
    215.65 DKK / 10g
    Spare 43.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269,304 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 178,0 °C til 182,0 °C
Navn note Pure
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Visuel overgangsinterval fra pH 4,2 (lyserød) til pH 6,2 (gul)
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Farve Lilla til rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: næsten uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, eddikesyre
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 269.3
Grad ACS-reagens