Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, ACS
Artikelnummer. 11394197
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394197 100 g 100g
11304207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394197 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 036682.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269,304 g/mol
pH-indikator i pH-område 4,2 - 6,3Methylrød anvendes som pH-indikator. Den er rød i pH mindre end 4,4 og gul i pH over 6,2. Det bruges til at studere dets nedbrydning ved hjælp af Fentons reagens. I mikrobiologi bruges det til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved mekanismer med blandet syrefermentering af glukose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 179 °C til 182 °C
Navn note Til analyse ACS
Beilstein 750102
Farve Rødbrun til rød
Opløselighedsinformation Næsten uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, eddikesyre Opløselig i ethanol. Uopløselig i vand.
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk
Formel vægt 269.3
Grad ACS