Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylrød, ACS
Beskrivelse
pH-indikator i pH-område 4,2 - 6,3Methylrød anvendes som pH-indikator. Den er rød i pH mindre end 4,4 og gul i pH over 6,2. Det bruges til at studere dets nedbrydning ved hjælp af Fentons reagens. I mikrobiologi bruges det til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved mekanismer med blandet syrefermentering af glukose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Red |
| Smeltepunkt | 179 °C til 182 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Beilstein | 750102 |
| Farve | Rødbrun til rød |
| Opløselighedsinformation | Næsten uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, eddikesyre Opløselig i ethanol. Uopløselig i vand. |
| Mængde | 25 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Formel vægt | 269.3 |
| Grad | ACS |