Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl rød
Artikelnummer. 11432688
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432688 500 g 500g
11422688 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432688 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16690.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269,304 g/mol
Bakteriestammer isoleret fra farvestofforurenet slam affarvede et giftigt azofarvestof, nemlig methylrødt (MR). Methylrød bruges i methylrød-testen (MR-test), der bruges til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved hjælp af mekanismer med blandet syrefermentering af glucose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bakteriestammer isoleret fra farvestofforurenet slam affarvede et giftigt azofarvestof, nemlig methylrødt (MR). Methylrød bruges i methylrød-testen (MR-test), der bruges til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved hjælp af mekanismer
med blandet syrefermentering af glucose.
Opløselighed
Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 179°C to 182°C
Beilstein 750102
Merck Index 14,6119
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formel vægt 269.3
Mængde 500 g