Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methyl rød
Artikelnummer. 11422688
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422688 100 g 100g
11432688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422688 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16690.22
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269,304 g/mol
Bakteriestammer isoleret fra farvestofforurenet slam affarvede et giftigt azofarvestof, nemlig methylrødt (MR). Methylrød bruges i methylrød-testen (MR-test), der bruges til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved hjælp af mekanismer med blandet syrefermentering af glucose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bakteriestammer isoleret fra farvestofforurenet slam affarvede et giftigt azofarvestof, nemlig methylrødt (MR). Methylrød bruges i methylrød-testen (MR-test), der bruges til at identificere bakterier, der producerer stabile syrer ved hjælp af mekanismer
med blandet syrefermentering af glucose.
Opløselighed
Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Molekylær formel C15H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.304
MDL nummer MFCD00002425
InChI nøgle CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC navn 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methyl Red
Smeltepunkt 179 °C til 182 °C
Beilstein 750102
Merck Index 14,6119
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i ethanol.
Mængde 100 g
Formel vægt 269.3
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.