Få mere at vide
Methylrød 1 g/L i vandindikatoropløsning, Chem Lab
Artikelnummer. 11913343
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11913343 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11913343 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.1303.0250
Tekniske data
Farve Rød
CAS 845-10-3
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Tæthed 1 g/mL
Molekylvægt (g/mol) 291.28
Emballage Polyethylen
pH 4.4 to 6.2
Mængde 250 ml
Fysisk form Væske