Få mere at vide
Methyl (R)-(-)-Mandelate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (R)-(-)-Mandelate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vægt | 166.063 |