Få mere at vide
Methyl (R)-(+)-lactate, 98%
Artikelnummer. 10219410 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10219410 5 g Glasflaske 5g
10005712 1 g Glass bottle 1g
10590934 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219410 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17392-83-5 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17392-83-5
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00004517
InChI nøgle LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl r-+-lactate, methyl d-lactate, r-methyl 2-hydroxypropanoate, methyl r-lactate, +-methyl d-lactate, methyl 2r-2-hydroxypropanoate, d-lactic acid methyl ester, methyl lactate, +, unii-45mz1t3tbv, r-methyl lactate
PubChem CID 637514
ChEBI CHEBI:74611
SMIL COC(=O)C(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (R)-(+)-lactate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 144.0°C to 145.0°C
Flammepunkt 49°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4120 to 1.4140
Mængde 5 g
FN nummer 3272
Specifik vægtfylde 1.09
Specifik rotationstilstand + 8.50 (20.00°C c=neat)
Specifik rotation + 8.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with most common organic solvents
IUPAC navn methyl (2R)-2-hydroxypropanoat
Formel vægt 104.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl (R)-(+)-lactate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.